Kluczowe dokumenty
SLW3201/18WC
Pyrex® Measuring cylinder with spout, class A with white graduations
works certified, 2000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3201/18WC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
hexagonal base
white graduation
Właściwości
graduations 20.0 mL
producent / nazwa handlowa
3201/18WC
SciLabware
Wysokość
505 mm
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 4788
- Skalibrowany zgodnie z tolerancjami klasy A
- Indywidualnie testowane i dostarczane z certyfikatem wskazującym dokładną objętość zawartą w 5 punktach na skali
- Certyfikat zgodności ′H′
- Oznaczony indywidualnym numerem seryjnym w celu zapewnienia zgodności z normami krajowymi.
- Podziałka pokryta białą emalią
- Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego z sześciokątną stopką
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW3201/18WC-1EA | 4061832440606 |