Merck
Z647217
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class A
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
Synonim(y):
3201/14
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
graduations 5.0 mL
zakres pomiaru objętości
500 mL, accuracy: 2.5 mL
Wysokość
390 mm
Opis ogólny
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Conformity ′H′ certified
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Batch coded for traceability
  • Graduations in white enamel
  • Robust hexagonal foot
Inne uwagi
Symbol H oznacza, że butla została wyprodukowana przez Bibby Sterilin Limited w ramach ścisłych procedur kontroli jakości zgodnie z Eichordnung, niemieckimi federalnymi przepisami dotyczącymi miar i wag.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z647217-2EA4061833446188