MABT126
Anti-Obscurin Antibody, clone 5H10A
clone 5H10A, from mouse
Synonim(y):
EC:2.7.11.1, Obscurin-RhoGEF, Obscurin-myosin light chain kinase, Obscurin-MLCK
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H10A, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OBSCN(84033)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Obscurin in Immunofluorescence applications (Bowman, A.L., et. al. (2007). FEBS Lett. 581(8):1549-54).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Obscurin in mouse heart left ventricle and mouse quadriceps muscle (Courtesy of Li-Yen R. Hu, Ph.D., and Aiketerini Kontrogianni-Konstantopoulos, Ph.D. , University of Maryland, School of Medicine, USA).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Obscurin in Immunohistochemistry applications (Kontrogianni-Konstantopoulos, A., et. al. (2006). FASEB J. 20(12):2102-11; Ackermann, M.A., et. al. (2014). PLoS One. 9(2):e88162).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Obscurin in mouse heart left ventricle and mouse tibialis anterior muscle tissues (Courtesy of Li-Yen R. Hu, Ph.D., and Aiketerini Kontrogianni-Konstantopoulos, Ph.D. , University of Maryland, School of Medicine, USA).
Jakość
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1