Kluczowe dokumenty
81412
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 200,000
Synonim(y):
PS
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
for GPC
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mn ~187000
Mp ~202000
Mw ~197000
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.05
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?