Merck
PHL86057
Dehydrocafestol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.42
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
OCC1=C[C@]23C[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@@](CCC4=C5C=CO4)(C)[C@]5([H])CC3
InChI
1S/C20H26O2/c1-19-7-5-17-15(6-9-22-17)16(19)4-8-20-10-13(2-3-18(19)20)14(11-20)12-21/h6,9,11,13,16,18,21H,2-5,7-8,10,12H2,1H3/t13-,16-,18+,19-,20+/m1/s1
Klucz InChI
JNDHLTWPNCPVFH-NLMIBYRWSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)