Merck
428841
Sigma-Aldrich
Martin Sulfurane Dehydrating agent
technical grade
Synonim(y):
Bis[α,α-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulfur, Bis[α,α-bis(trifluoromethyl)benzyloxy]diphenylsulfur
About This Item
Wzór liniowy:
[C6H5C(CF3)2O]2S(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
672.52
Beilstein:
1416879
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
mp
106-108 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
phenyl
thioether
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(OS(OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)C(F)(F)F
InChI
1S/C30H20F12O2S/c31-27(32,33)25(28(34,35)36,21-13-5-1-6-14-21)43-45(23-17-9-3-10-18-23,24-19-11-4-12-20-24)44-26(29(37,38)39,30(40,41)42)22-15-7-2-8-16-22/h1-20H
Klucz InChI
RMIBJVUYNZSLSD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Versatile dehydrating and oxidizing agent. For chemistry and references, see Aldrichimica Acta .
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldrichimica Acta, 18, 81-81 (1985)