Merck
PHL84241
Mogrol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(3β,9β,10α,11α,24R)-9-Methyl-19-norlanost-5-ene-3,11,24,25-tetrol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H52O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@]2([C@H]([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@@H](O)C(O)(C)C)C)(C1)C)C)CC=C3[C@H]2CC[C@@H](C3(C)C)O)C
InChI
1S/C30H52O4/c1-18(9-13-24(32)27(4,5)34)19-15-16-28(6)22-12-10-20-21(11-14-23(31)26(20,2)3)30(22,8)25(33)17-29(19,28)7/h10,18-19,21-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t18-,19-,21-,22+,23+,24-,25-,28+,29-,30+/m1/s1
Klucz InChI
JLYBBRAAICDTIS-AYEHCKLZSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. K
Działania biochem./fizjol.
Mogrol jest aglikonem mogrozydów z Siraitia grosvenorii, który wykazuje działanie neuroprotekcyjne i przeciwnowotworowe. Indukuje apoptozę w komórkach białaczki K562 poprzez supresję szlaków ERK1/2 i STAT3. Mogrol wydaje się łagodzić zaburzenia pamięci spowodowane przez Aβ1-42 u myszy. Mogrol zwiększa aktywność AMPK w hepatocytach i hamuje różnicowanie adipocytów w komórkach 3T3-L1.
aglikon mogrozydów z Siraitia grosvenorii, który wykazuje działanie neuroprotekcyjne i przeciwnowotworowe; hamuje różnicowanie adipocytów
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)