Key Documents
374000
Sigma-Aldrich
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
Synonim(y):
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.30
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C15H18O4/c1-7-6-10-12(8(2)14(18)19-10)13(17)15(3)9(7)4-5-11(15)16/h4-5,7,9-10,12-13,17H,2,6H2,1,3H3/t7-,9+,10-,12-,13+,15+/m1/s1
Klucz InChI
ZVLOPMNVFLSSAA-XEPQRQSNSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable anti-inflammatory sesquiterpene lactone that acts as a specific NF-κB-DNA binding inhibitor by irreversibly alkylating free sulfhydryls of the cysteine residues on the p65 subunit. Exhibits no effect against the DNA-binding activity of the homodimer of p50 subunit, nor does it affect cellular NF-κB activation/nuclear translocation or IκB dissociation/degradation. An excellent research tool for studying NF-κB-mediated biological processes both in cultures in vitro and in animals in vivo.
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Toxic (F)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Boulanger, D., et al. 2007. Vet. Microbiol.119, 330.
Auld, C.A., et al. 2006. Biochem. Biophys. Res. Commun.346, 314.
Huang, P.R., et al. 2005. Cancer Lett.227, 169.
Lyss, G., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 33508.
Lyss, G., et al. 1997. Biol. Chem.378, 951.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3