Merck
PHL83847
Echinatin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4,4′-Dihydroxy 2-methoxychalcone, Retrochalcone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-16-10-14(18)8-4-12(16)5-9-15(19)11-2-6-13(17)7-3-11/h2-10,17-18H,1H3/b9-5+
Klucz InChI
QJKMIJNRNRLQSS-WEVVVXLNSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)