Merck
PHL83888
Parishin E
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OCC1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C19H24O13/c20-7-11-14(24)15(25)16(26)17(32-11)31-10-3-1-9(2-4-10)8-30-13(23)6-19(29,18(27)28)5-12(21)22/h1-4,11,14-17,20,24-26,29H,5-8H2,(H,21,22)(H,27,28)/t11-,14-,15+,16-,17-,19?/m1/s1
Klucz InChI
XAIUTKHLNZBMEG-HUNOYVTQSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL83888-10MG4054839926075