Merck
PHL82470
Arecoline hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1-Methyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester hydrobromide, Arecaidine methyl ester hydrobromide, Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-3-pyridinecarboxylate hydrobromide, Methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate hydrobromide, Taeniolin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.11
Beilstein:
3914826
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
172-176 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[H].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
InChI
1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)