Merck
PHL83886
Parishin B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H40O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
728.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](OC2=CC=C(COC(CC(CC(O)=O)(O)C(OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)=O)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Klucz InChI
UNLDMOJTKKEMOG-IWOWLDPGSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)