Merck
PHL83883
(−)-Olivil
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H]([C@](CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)(O)CO2)[C@H]2C3=CC=C(O)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H24O7/c1-25-17-7-12(3-5-15(17)22)9-20(24)11-27-19(14(20)10-21)13-4-6-16(23)18(8-13)26-2/h3-8,14,19,21-24H,9-11H2,1-2H3/t14-,19-,20-/m1/s1
Klucz InChI
BVHIKUCXNBQDEM-JSNMRZPZSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL83883-10MG4054839926037