Merck
PHL83962
Calvatic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4-(2-Cyano-1-oxidodiazenyl)benzoic acid, Alvatic acid, Calvatinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.14
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
InChI
1S/C8H5N3O3/c9-5-10-11(14)7-3-1-6(2-4-7)8(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Klucz InChI
LDRFVNKBORCKQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)