Merck
PZ0254
Sigma-Aldrich
PF-06273340
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(5-{[2-Amino-7-(2-hydroxy-1 ,1-dimethylethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5- yl]carbonyl}pyridin-3-yl)-2-(5-chloropyridin-2-yl)acetamide, N-[5-[[2-Amino-7-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]carbonyl]-3-pyridinyl]-5-chloro-2-pyridineacetamide, PF 06273340, PF06273340
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22ClN7O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.92
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
, white to yellow to brown
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(CO)(C)N1C2=NC(N)=NC=C2C(C(C3=CN=CC(NC(CC4=CC=C(Cl)C=N4)=O)=C3)=O)=C1
InChI
1S/C23H22ClN7O3/c1-23(2,12-32)31-11-18(17-10-28-22(25)30-21(17)31)20(34)13-5-16(9-26-7-13)29-19(33)6-15-4-3-14(24)8-27-15/h3-5,7-11,32H,6,12H2,1-2H3,(H,29,33)(H2,25,28,30)
Klucz InChI
BPIWZDNVMQQBQX-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06273340 is a brain penetrant, orally available and potent tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor. PF-06273340 is under development as a remedy acute and chronic pain.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)