Merck
PHL83258
trans-m-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
trans-3-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Beilstein:
2084229
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
193-195 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
OC(/C=C/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+
Klucz InChI
KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)