Kluczowe dokumenty
H23007
trans-3-Hydroxycinnamic acid
99%
Synonim(y):
(E)-3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
193-195 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(/C=C/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+
Klucz InChI
KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?