Merck
PHL82343
trans-o-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
trans-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, o-Coumaric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Beilstein:
1100900
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
~210 °C (dec.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
Klucz InChI
PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)