Merck
PHL80506
Nitidine chloride
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2,3-Dimethoxy-12-methyl-[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium chloride, NSC 146397
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18NO4 · Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
ciąg SMILES
C[N+]1=CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2C3=CC=C4C=C5C(OCO5)=CC4=C31.[Cl-]
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-13-7-17(23-2)18(24-3)8-15(13)14-5-4-12-6-19-20(26-11-25-19)9-16(12)21(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
QLDAACVSUMUMOR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Chlorek nitidyny jest naturalnym produktem o działaniu przeciwnowotworowym.
Chlorek nitidyny jest naturalnym produktem o działaniu przeciwnowotworowym. Jego mechanizm działania prawdopodobnie obejmuje kilka szlaków. Stwierdzono, że chlorek nitidyny hamuje topoizomerazę I i topoizomerazę II, indukuje apoptozę komórek poprzez aktywację szlaku zależnego od kaspaz, hamuje szlaki sygnałowe związane z c-Src/FAK i hamuje sygnalizację kinazy Janus 2/STAT3 oraz ekspresję genów docelowych zależnych od STAT3, w tym cykliny D1, Bcl-xL i VEGF. Stwierdzono również, że chlorek nitidyny ma działanie przeciwmalaryczne.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)