Merck
PHL80350
Methyl trans-cinnamate
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
trans-Cinnamic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
crystals
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
bp
260-262 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
Klucz InChI
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)