Kluczowe dokumenty
PHL80034
Cucurbitin chloride
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3-Amino 3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N1CC(CC1)(N)C(=O)O
InChI
1S/C5H10N2O2/c6-5(4(8)9)1-2-7-3-5/h7H,1-3,6H2,(H,8,9)
Klucz InChI
DWAKXSZUASEUHH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)