About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
dostępność
available only in EU
Parametry
200 mL/min flow rate (calibrated)
rozmiar
20 × 10 × 10
Zastosowanie
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling dynamic air flow
Opis ogólny
Pompa ta jest skalibrowana do zasysania powietrza z prędkością przepływu 200 ml/min. Jest to niezbędne do dynamicznego pobierania próbek powietrza.
W połączeniu z modułem dynamicznego próbkowania (PAMEX001-1EA) tworzy kontrolowany przepływ powietrza wokół czujników dynamicznego próbkowania, przyspieszając w ten sposób proces wychwytywania materiału.
W połączeniu z modułem dynamicznego próbkowania (PAMEX001-1EA) tworzy kontrolowany przepływ powietrza wokół czujników dynamicznego próbkowania, przyspieszając w ten sposób proces wychwytywania materiału.
Przydatność
Pasuje do następujących instrumentów:
PAKSF421
PAMEX001
PAKSF421
PAMEX001
Inne uwagi
Waga: 0,8
Warunki temperaturowe: Temperatura pokojowa
Warunki temperaturowe: Temperatura pokojowa
Informacje prawne
Profil'Air is a registered trademark of Ethera S.A.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)