20270-U
Standard Midget Impinger
reservoir volume 25 mL
Synonim(y):
Impinger/Bubbler
About This Item
Polecane produkty
Materiały
standard stem glass impinger
Połączenie
joint ST/NS reservoir
agency
NIOSH 3500,3505,3508,3509,3513,5508,5516,5521,5522
OSHA ID-120
opis
marked intervals 5 mL
opakowanie
pkg of 1 ea
metody
active air sampling: suitable
dł. zbiornika × dł. całkowita
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
pojemność zbiornika
25 mL
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)