Kluczowe dokumenty
K08670354
Kromasil® C18 HPLC Column
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
Synonim(y):
Kromasil C18
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KR100-3.5-C18-4.6X150
dostępność
available only in USA, Canada and Puerto Rico
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
150 mm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3.5 μm
wielkość porów
100 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Zastosowanie
  • QbD-Engineered Development and Validation of a RP-HPLC Method for Simultaneous Estimation of Rutin and Ciprofloxacin HCl in Bilosomal Nanoformulation...: W niniejszym badaniu omówiono opracowanie i walidację metody HPLC z odwróconymi fazami z wykorzystaniem kolumny 2185 C18 do jednoczesnego oznaczania rutyny i cyprofloksacyny HCl w nanoformulacji bilosomalnej. Metoda została opracowana z wykorzystaniem zasad Quality by Design (QbD) w celu zapewnienia solidności i niezawodności. (Shamim et al., 2023).
  • Zielona chemia analityczna i projektowanie eksperymentalne: połączone podejście do analizy zonisamidu ..: Niniejsze badania przedstawiają podejście zielonej chemii analitycznej w połączeniu z projektowaniem eksperymentalnym do analizy zonisamidu przy użyciu HPLC z kolumną 2185 C18. Metoda kładzie nacisk na techniki przyjazne dla środowiska przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności i dokładności. (Elsheikh et al., 2023).
  • Prosta metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej w ultrafiolecie do jednoczesnego rozdzielania i wykrywania 14 zanieczyszczeń bisfenolowych w materiałach budowlanych...: W artykule szczegółowo opisano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej w ultrafiolecie (HPLC-UV) wykorzystującą kolumnę 2185 C18 do rozdzielania i wykrywania 14 zanieczyszczeń bisfenolowych w materiałach budowlanych. Metoda ta wyróżnia się prostotą i skutecznością. (Han et al., 2023).
  • Development and Validation for Quantification of 7-Nitroso Impurity in Sitagliptin by Ultraperformance Liquid Chromatography with Triple Quadrupole Mass Spectrometry...: Badanie koncentruje się na ilościowym oznaczaniu zanieczyszczeń 7-nitrozowych w sitagliptynie przy użyciu ultrawydajnej chromatografii cieczowej z potrójną kwadrupolową spektrometrią mas (UPLC-MS/MS), wykorzystując kolumnę 2185 C18 do skutecznej separacji. (Chittireddy et al., 2022).
  • Proste i czułe metody RP-HPLC i spektroskopii UV do oznaczania etabonianu remogliflozyny w preparatach czystych i farmaceutycznych...: W artykule opisano opracowanie prostych i czułych metod odwróconej fazy HPLC i spektroskopii UV z wykorzystaniem kolumny 2185 C18 do oznaczania etabonianu remogliflozyny zarówno w postaci czystej, jak i farmaceutycznej. (Itigimatha et al., 2022).
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
K086703544061838551801