G005801
GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on SUPELCOWAX 10 (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
Polecane produkty
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SUPELCOWAX 10, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (24343)
oven: 80°C (0.3 min), 30 °C/min to 180 °C (0.5 min), 10 °C/min to 200 °C (1 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec, constant
injection: 0.1 μL 200:1 split
liner: 2 mm I.D., straight
sample: bacterial methyl ester standards in methyl caproate, 10 mg/mL (47080-U)
Zastosowanie
clinical
Komentarz do analizy
Informacje prawne
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)