Kluczowe dokumenty
G005800
Analiza GC estrów metylowych kwasów bakteryjnych (BAME) na 2588 10
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.32 mm I.D., 0.25 μm (24082)
oven: 50°C (1 min), 5 °C/min to 225 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec (set at 200 °C)
injection: 1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D., cup style
sample: bacterial methyl ester standards in methyl caproate, 10 mg/mL (47080-U)
Zastosowanie
clinical
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)