G005753
HPLC Analysis of an Energy Drink on Ascentis® Express HILIC (UV Detection)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53970-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5.0 with acetic acid; [B] water; [C] acetonitrile; (09:01:90, A:B:C)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 812 psi (56 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: Dilute 1:9 in acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)