Kluczowe dokumenty
G005721
Analiza LC/MS pilokarpiny i betaksololu w obecności chlorków benzalkoniowych w 2445 Express HILIC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 2 mM arrmonium acetate, pH 6.7 in [B] 10:90 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1160 psi (80 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), XlC, m/z 304, 332 (BACs), m/z 209 (pilocarpine), m/z 308 (betaxolol)
injection: 2 μL
sample: 10 μg/mL each in acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Benzalkonium chloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)