1538505
USP
Pilocarpine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
cis-3-Ethyl-4-(1-methyl-5-imidazolylmethyl)dihydro-2(3H)-furanone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3/t8-,10-/m0/s1
Klucz InChI
QCHFTSOMWOSFHM-WPRPVWTQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3