G005422
Analiza GC FAME w biodieslu B20 (źródło soi) na 2594
suitable for GC
About This Item
Polecane produkty
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven: 50 °C, 13 °C/min to 270 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 270 °C
detector: helium, 40 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. FocusLiner™ inlet liner (no taper)
sample: B20 biodiesel (soy source) diluted 1:20 in n-hexane
Zastosowanie
biofuels
Informacje prawne
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)