Kluczowe dokumenty
G004692
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Hydrobenzoin
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)