Key Documents
256277
(R,R)-(+)-Hydrobenzoin
99%, optical purity ee: 99% (HPLC)
Synonim(y):
(R,R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (R,R)-1,2-Diphenylethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]28/D +93°, c = 2.5 in ethanol
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
146-149 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
IHPDTPWNFBQHEB-ZIAGYGMSSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.