Z742491
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.61
Polecane produkty
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
opakowanie
pkg of 5
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1000-M5
Opis ogólny
Sondy generatora do ręcznego homogenizatora Benchmark D1000.
Wszystkie sondy generatora są wykonane ze stali nierdzewnej i mogą być sterylizowane w autoklawie.
Wszystkie sondy generatora są wykonane ze stali nierdzewnej i mogą być sterylizowane w autoklawie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)