G000075
GC Analysis of Fresh and Rancid Potato Chips on SPB®-1 SULFUR after SPME using 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Polecane produkty
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parametry testowe
sample/matrix: 3 g crushed potato chips in 15 mL vial
SPME fiber: DVB/Carboxen/PDMS, 50/30 μm, StableFlex (57328-U)
extraction: headspace, 65 °C, 20 min, with stirring
desorption process: 3 min, 250 °C
column: SPB-1 SULFUR, 30 m × 0.32 mm I.D., 4.0 μm (24158)
inj. temp.: 250 °C
oven: 45 °C (1.5 min) to 250 °C at 12 °C/min, hold 10 min
detector: quadrupole mass spectrometer, m/z = 35-290 at 0.6 sec/scan
carrier gas: helium, 40 cm/sec
injection: Splitless/split, closed 2 min
liner: 0.75 mm liner
sample: 3g crushed potato chips in 15 mL vial
przydatność
application for SPME
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
Włókno SPME
kolumna analityczna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)