CX21005
Carboxen® 1005 Carbon Adsorbent
20-45 mesh
Synonim(y):
Carboxen® Adsorbent
About This Item
Polecane produkty
product name
CARBOXEN® 1005, 20-45 MESH,
opis
Surface pH = 8.0
Poziom jakości
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
750 m2/g
wielkość porów
26 % mesoporosity
27 % macroporosity
47 % microporosity
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)