Kluczowe dokumenty
S2442
Sigma-Aldrich
S9 from Liver, Pooled
from human
Synonim(y):
Ekstrakt z wątroby S9, Frakcja S9 wątroby
About This Item
Kod UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.47
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opakowanie
vial of ~20 mg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... RPS9(6203)
Zastosowanie
Połączone frakcje S9 z wątroby zostały wykorzystane do eksperymentów genotoksyczności.
Działania biochem./fizjol.
Pule wątrobowe S9 z różnych źródeł biologicznych reprezentują postmitochondrialną frakcję supernatantu z homogenizowanej wątroby. Wiadomo, że są one bogatym źródłem enzymów metabolizujących leki, w tym P-450. Pule S9 są przydatne w badaniach metabolizmu ksenobiotyków i interakcji leków. Są one wykorzystywane w teście Amesa, który jest metodą wykorzystującą bakterie do testowania, czy dana substancja chemiczna powoduje mutacje w materiale genetycznym danego organizmu testowego.
Post-mitochondrial supernatant fraction from homogenized liver. Source of drug metabolizing enzymes including P-450, these pools are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
The hepatic S9 pools from a variety of biological sources represent the post-mitochondrial supernatant fraction from homogenized liver. Known to be a rich source of drug metabolizing enzymes including P-450, these pools are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Ames Salmonella/microsome mutagenicity assay.
Mortelmans K and Zeiger E
Mutation Research (2000)
An improvement of the Ames test using a modified human liver S9 preparation.
Hakura A
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 169-172 (2001)
Implementation of the Three Rs in the Human Hazard
Assessment of Brazilian Medicinal Plants: An Evaluation
of the Cytotoxic and Genotoxic Potentials of Dipteryx
alata Vogel
Natalia M. Esteves-Pedro
Alberta RN / Alberta Association of Registered Nurses (2011)
A conjugate of pyridine-4-aldoxime and atropine as a potential
antidote against organophosphorus compounds poisoning
Jasna Lovric
Acta Biochimica Polonica, 58(2) (2011)