Key Documents
CRM46286
Flurtamone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
5-(Methylamino)-2-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-furanone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
Limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNC1=C(C(=O)C(O1)c2ccccc2)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H14F3NO2/c1-22-17-14(12-8-5-9-13(10-12)18(19,20)21)15(23)16(24-17)11-6-3-2-4-7-11/h2-10,16,22H,1H3
Klucz InChI
NYRMIJKDBAQCHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)