CLS31666
Pyrex® cloning cylinder
O.D. × H 6 mm × 8 mm
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41106618
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
cylindrical
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 125
producent / nazwa handlowa
Corning 3166-6
śr. zewn. × wys.
6 mm × 8 mm
Opis ogólny
Sklonuj pojedynczą komórkę lub grupę komórek, otaczając je tym otwartym cylindrem klonującym ze szkła Pyrex. Zanurz koniec cylindra w sterylnym smarze silikonowym przed dociśnięciem do dna naczynia hodowlanego, aby utworzyć izolowaną studzienkę. Cylindry można sterylizować w autoklawie lub na sucho.
Cechy i korzyści
- Cylinder do klonowania Pyrex® jest wykonany ze szkła borokrzemowego typu I klasy A o niskiej rozszerzalności.
- Kompatybilny z ogrzewaniem za pomocą płyty grzejnej, płomienia, piekarnika, kuchenki mikrofalowej lub płaszcza grzejnego.
- Produkt może być chłodzony do -230°C.
- Wymiary produktu - 6 mm średnicy zewnętrznej x 8 mm wysokości.
- NIE zanurzać produktu bezpośrednio w cieczy chłodzącej.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS31666-125EA | 4061833883563 |