CLS31668
Pyrex® cloning cylinder
O.D. × H 8 mm × 8 mm
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41106618
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
cylindrical
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 125
producent / nazwa handlowa
Corning 3166-8
śr. zewn. × wys.
8 mm × 8 mm
Opis ogólny
Sklonuj pojedynczą komórkę lub grupę komórek, otaczając je tym otwartym cylindrem klonującym ze szkła Pyrex. Zanurz koniec cylindra w sterylnym smarze silikonowym przed dociśnięciem do dna naczynia hodowlanego, aby utworzyć izolowaną studzienkę. Cylindry można sterylizować w autoklawie lub na sucho.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Linlin Zhang et al.
PloS one, 11(5), e0154238-e0154238 (2016-05-18)
Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) is one of the most devastating pathogens in the swine industry worldwide. Due to the lack of robust cell lines and small animal models, the pathogenesis of PRRSV infection and mechanism for protective
Sally Yunsun Kim et al.
Biomaterials, 267, 120480-120480 (2020-11-07)
Research into mechanisms underlying lung injury and subsequent repair responses is currently of paramount importance. There is a paucity of models that bridge the gap between in vitro and in vivo research. Such intermediate models are critical for researchers to
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS31668-125EA | 4061833883570 |