Merck
CRM05691
Supelco
Anilazine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
6-(2-Chloroanilino)-2,4-dichloro-1,3,5-triazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5Cl3N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.52
Beilstein:
223133
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1nc(Cl)nc(Nc2ccccc2Cl)n1
InChI
1S/C9H5Cl3N4/c10-5-3-1-2-4-6(5)13-9-15-7(11)14-8(12)16-9/h1-4H,(H,13,14,15,16)
Klucz InChI
IMHBYKMAHXWHRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Anilazyna jest związkiem triazynowym, stosowanym jako niesystemowy fungicyd dolistny w uprawach takich jak warzywa, zboża, rośliny ozdobne, owoce, kawa i tytoń.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę Rady 91/414/EWG, anilazyna nie jest zatwierdzona do stosowania w Unii Europejskiej. Domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) wynoszący 0,01 mg/kg jest stosowany do obecności anilazyny w mrożonych/świeżych owocach i orzechach zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 899/2012.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Analiza długoterminowej trwałości trzech pestycydów znakowanych 14C- etidimuronu, metabenzotiazuronu, anilazyny i ich metabolitów w glebie.
  • Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS) do oznaczania różnych klas pozostałości pestycydów z różnych próbek ścieków uzyskanych z uprawy i przetwarzania ziemniaków.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
DETERMINATION OF THE PESTICIDES IN WATER USED IN THE CULTURE AND PROCESSING OF POTATOES
Ribeiro P H, et al.
Quimica nova, 1026- 1034 (2020)
Nicolai D Jablonowski et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 168, 29-36 (2012-05-18)
The fate of the 14C-labeled herbicides ethidimuron (ETD), methabenzthiazuron (MBT), and the fungicide anilazine (ANI) in soils was evaluated after long-term aging (9-17 years) in field based lysimeters subject to crop rotation. Analysis of residual 14C activity in the soils
Nicolai D Jablonowski et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 168, 29-36 (2012-05-18)
The fate of the 14C-labeled herbicides ethidimuron (ETD), methabenzthiazuron (MBT), and the fungicide anilazine (ANI) in soils was evaluated after long-term aging (9-17 years) in field based lysimeters subject to crop rotation. Analysis of residual 14C activity in the soils