Merck
CRM05286
Supelco
Ethiofencarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.31
Beilstein:
2973224
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCSCc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO2S/c1-3-15-8-9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
HEZNVIYQEUHLNI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO17034. CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Ethiofencarb to karbaminianowy środek owadobójczy stosowany do zwalczania mszyc na owocach ziarnkowych, pestkowych, miękkich, warzywach, roślinach ozdobnych i burakach cukrowych. Jest inhibitorem acetylocholinoesterazy (AChE) i jest aktywowany zarówno przez kontakt, jak i spożycie, wchłaniany przez liście i korzenie.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1107/2009 w sprawie stosowania środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywę Rady 91/414/EWG, etiofenkarb nie jest dozwolony do stosowania w Unii Europejskiej. Domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) dla etiofenkarbu wynosi 0,01 mg/kg zgodnie z art. 18 lit. b) rozporządzenia 396/2005.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Oszacowanie pestycydów systemowych i niesystemowych w 80 próbkach jabłek z Kazachstanu metodą LC-MS/MS i GC-MS/MS.
  • Opracowanie metody szybkiego wielopozostałościowego badania przesiewowego 12 pestycydów i 7 mikotoksyn w próbkach ziarna i paszy dla zwierząt przy użyciu spektrometrii mas (MS) z wtryskiem przepływowym (FI)
  • Oznaczanie pozostałości pestycydów karbaminianowych metodą UHPLC-MS/MS w próbkach świeżych ziół przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zoptymalizowana ekstrakcja QuEChERS
  • Badanie fotokatalitycznej degradacji etiofenkarbu w obecności chalkogenku SnI4S8
  • Rozróżnianie strukturalnie izomerycznych pestycydów przy użyciu dokładnych analizatorów masy o wysokiej rozdzielczości
  • Wielopozostałościowa analiza 250 pestycydów za pomocą ultrawydajnej chromatografii cieczowej (UHPLC) sprzężonej z MS/MS w przetworzonych owocach
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of flow injection mass spectrometry approach for rapid screening of selected pesticides and mycotoxins in grain and animal feed samples
Sapozhnikova Y, et al.
Food Control, 107323 null
Alberto Nuñez et al.
Toxics, 6(4), 59-59 (2018-10-04)
Structural isomeric pesticides are used in agriculture and may be challenging to differentiate for accurate identification in pesticide monitoring programs. Due to structural similarity, isomeric pesticides are difficult to separate chromatographically, and thus, their accurate identification may rely solely on
Edouard Akono Nantia et al.
Food chemistry, 216, 334-341 (2016-09-07)
A new reliable, fast and highly sensitive method based on ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry has been developed and validated for the determination of 28 carbamates in aromatic herbs. A modified QuEChERS-based method was optimized for the extraction
N M Valera-Tarifa et al.
Food chemistry, 315, 126304-126304 (2020-02-08)
A reliable 16-min analytical method for the simultaneous determination of 250 pesticides in processed fruit using ultra-performance liquid chromatography, coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS), was developed and validated according to SANTE 11813/2017 guidelines and accredited successfully based on ISO