Kluczowe dokumenty
45810
Ethiofencarb-sulfone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCS(=O)(=O)Cc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-3-17(14,15)8-9-6-4-5-7-10(9)16-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
IOPTXXRNXCPJGO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)