Merck
45479
Supelco
Ethofumesate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.34
Beilstein:
5759730
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC1Oc2ccc(OS(C)(=O)=O)cc2C1(C)C
InChI
1S/C13H18O5S/c1-5-16-12-13(2,3)10-8-9(18-19(4,14)15)6-7-11(10)17-12/h6-8,12H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
IRCMYGHHKLLGHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Dimethoate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45449
Dimethoate
Dicamba PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45430
Dicamba
Prochloraz PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45631
Prochloraz
Glyphosate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45521
Glyphosate
D S Gardner et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 49(6), 2894-2898 (2001-06-21)
The effect of turfgrass cover on the leaching and dissipation of ethofumesate and halofenozide was studied. Sampling cylinders (20 cm diam. x 30 cm long) were placed vertically in plots of creeping bentgrass (Agrostis palustris Huds.), tall fescue (Festuca arundinaceae
Anne Chevillard et al.
Journal of hazardous materials, 205-206, 32-39 (2012-01-11)
The potential use of nanoclays for modulating transfer properties of active agents in bio-sourced polymers was explored. For this purpose, new pesticide formulations were designed by combining wheat gluten, ethofumesate (model pesticide) and three montmorillonites (MMT) using a bi-vis extrusion
Wentao Zhu et al.
Chirality, 19(8), 632-637 (2007-06-08)
The stereoselective toxicokinetics of ethofumesate enantiomers following a single intravenous (i.v.) administration at doses of 30 mg/kg were investigated in rabbits. Plasma concentrations of (+)- and (-)-ethofumesate were analyzed by a validated chiral HPLC method that involved extraction of plasma
W Zhu et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 39(9), 649-655 (2009-06-26)
1. The stereoselective metabolism of ethofumesate (ETO) and its enantiomers in rabbit and rat liver microsomes have been studied by chiral high-performance liquid chromatography (HPLC) method. Two metabolites were detected in both liver microsomes in the presence of beta-nicotinamide adenine
Peng Xu et al.
Chemosphere, 112, 163-169 (2014-07-23)
Earthworms represent an important food source for many vertebrates and as a result, predators may encounter toxic effects via the food chain from consumption of contaminated worms. Therefore, including an assessment of xenobiotic to worms in risk assessment procedures is