Merck
07313
Supelco
Demeton-S-methyl-sulfon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15O5PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.28
Beilstein:
1712536
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCS(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC
CCS(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C6H15O5PS2/c1-4-14(8,9)6-5-13-12(7,10-2)11-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
PZIRJMYRYORVIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma aldrich.com
Demeton-S-metylosulfon jest insektycydem należącym do klasy związków fosforoorganicznych, głównej grupy środków do zwalczania szkodników stosowanych w produkcji rolnej.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 demeton-S-metylosulfon nie jest dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały określone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 889/2012 dla oksydemetonu metylowego jako sumy oksydemetonu metylowego i demetonu-S-metylosulfonu wyrażonego jako oksydemeton metylowy dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od 0,01 do 0,05 mg/kg.
Zastosowanie
Jest przeznaczony do stosowania jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do kalibracji w chromatografii i innych technikach analitycznych. Demeton-S-metylosulfon CRM może również znaleźć zastosowanie, jak opisano poniżej:
  • Walidacja metody monitorowania 11 pozostałości fosforoorganicznych w próbkach banana, papai i papryki przy użyciu ekstrakcji QuEChERS i wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS)(1)
  • Jednoczesne oznaczanie czterech pestycydów, aldikarbu, demetonu-S-metylowego, fenamifosu i metiokarbu oraz ich metabolitów w sokach winogronowych przy użyciu ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
  • Kwantyfikacja i potwierdzenie 16 priorytetowych pestycydów w żywności dla niemowląt i ich porównanie przy użyciu HPLC-MS/MS i UPLC-MS/MS w połączeniu z tandemową kwadrupolową spektrometrią mas.
  • Opracowanie metody chromatografii cieczowej w odwróconej fazie z jonizacją elektrorozpryskową i tandemową spektrometrią mas do oznaczania 52 pestycydów w tytoniu
  • Walidacja dwóch wariantów metody QuEChERS do oznaczania 120 pestycydów i metabolitów w żywności dla niemowląt na bazie zbóż metodą LC-MS/MS z interfejsem elektrorozpylania (ESI)
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yolanda Picó et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 389(6), 1805-1814 (2007-07-21)
Various studies have been drawn toward the beneficial properties of fruit juices because they have several components, such as phenols, vitamins, and flavonoids, with antioxidant effects. However, fruit juices can also contain residues of pesticides used as standard pest control
Bernhard Mayer-Helm
Journal of chromatography. A, 1216(51), 8953-8959 (2009-11-21)
A method using reversed phase liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry was developed for the determination of 52 pesticides in tobacco. The influence of mobile phase additives was investigated to improve sensitivity and accuracy of the method and to reduce matrix