Kluczowe dokumenty
BP1189
Fluvastatin impurity F
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-4,6-heptadienoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24FNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fluvastatin
Formularz
crystalline solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\C=C\C(O)CC(=O)O)C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H24FNO3/c1-16(2)26-21-9-6-4-8-20(21)24(17-11-13-18(25)14-12-17)22(26)10-5-3-7-19(27)15-23(28)29/h3-14,16,19,27H,15H2,1-2H3,(H,28,29)/b7-3+,10-5+
Klucz InChI
WARCEOCHTLFKTQ-GZTQOXHUSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Fluwastatyna zanieczyszczenie F BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Fluwastatyna KapsułkiFluwastatyna
  • Tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)