Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701589
Sigma-Aldrich
Anti-ATP1B1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.04 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP1B1(481)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the family of Na+/K+ and H+/K+ ATPases beta chain proteins, and to the subfamily of Na+/K+ -ATPases. Na+/K+ -ATPase is an integral membrane protein responsible for establishing and maintaining the electrochemical gradients of Na and K ions across the plasma membrane. These gradients are essential for osmoregulation, for sodium-coupled transport of a variety of organic and inorganic molecules, and for electrical excitability of nerve and muscle. This enzyme is composed of two subunits, a large catalytic subunit (alpha) and a smaller glycoprotein subunit (beta). The beta subunit regulates, through assembly of alpha/beta heterodimers, the number of sodium pumps transported to the plasma membrane. The glycoprotein subunit of Na+/K+ -ATPase is encoded by multiple genes. This gene encodes a beta 1 subunit. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described, but their biological validity is not known. [provided by RefSeq, Mar 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human ATP1B1
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)