Kluczowe dokumenty
SAB2108027
Sigma-Aldrich
Anti-ATP1B1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP1B1(481)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ATP1B1
Działania biochem./fizjol.
ATP1B1 należy do rodziny białek łańcucha beta Na+/K+ i H+/K+ ATPaz oraz do podrodziny Na+/K+ -ATPaz. Na+/K+ -ATPaza jest integralnym białkiem błonowym odpowiedzialnym za ustanawianie i utrzymywanie gradientów elektrochemicznych jonów Na i K przez błonę plazmatyczną. Gradienty te są niezbędne do osmoregulacji, sprzężonego z sodem transportu różnych cząsteczek organicznych i nieorganicznych oraz do pobudliwości elektrycznej nerwów i mięśni. Enzym ten składa się z dwóch podjednostek, dużej podjednostki katalitycznej (alfa) i mniejszej podjednostki glikoproteinowej (beta). Podjednostka beta reguluje, poprzez montaż heterodimerów alfa/beta, liczbę pomp sodowych transportowanych do błony plazmatycznej. Podjednostka glikoproteinowa Na+/K+ -ATPazy jest kodowana przez wiele genów. Ten gen koduje podjednostkę beta 1. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białek łańcucha beta Na+/K+ i H+/K+ ATPaz oraz do podrodziny Na+/K+ -ATPaz. Na+/K+ -ATPaza jest integralnym białkiem błonowym odpowiedzialnym za ustanawianie i utrzymywanie gradientów elektrochemicznych jonów Na i K przez błonę plazmatyczną. Gradienty te są niezbędne do osmoregulacji, sprzężonego z sodem transportu różnych cząsteczek organicznych i nieorganicznych oraz do pobudliwości elektrycznej nerwów i mięśni. Enzym ten składa się z dwóch podjednostek, dużej podjednostki katalitycznej (alfa) i mniejszej podjednostki glikoproteinowej (beta). Podjednostka beta reguluje, poprzez montaż heterodimerów alfa/beta, liczbę pomp sodowych transportowanych do błony plazmatycznej. Podjednostka glikoproteinowa Na+/K+ -ATPazy jest kodowana przez wiele genów. Ten gen koduje podjednostkę beta 1. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VMKYNPNVLPVQCTGKRDEDKDKVGNVEYFGLGNSPGFPLQYYPYYGKLL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)