Kluczowe dokumenty
SAB1405955
Sigma-Aldrich
Anti-HOXA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BSAS, HOX1, HOX1F, MGC45232
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXA1(3198)
Opis ogólny
U kręgowców geny kodujące klasę czynników transkrypcyjnych zwanych genami homeobox znajdują się w klastrach o nazwach A, B, C i D na czterech oddzielnych chromosomach. Ekspresja tych białek jest regulowana przestrzennie i czasowo podczas rozwoju embrionalnego. Gen ten jest częścią klastra A na chromosomie 7 i koduje czynnik transkrypcyjny wiążący DNA, który może regulować ekspresję genów, morfogenezę i różnicowanie. Kodowane białko może być zaangażowane w umieszczanie segmentów tyłomózgowia we właściwej lokalizacji wzdłuż osi przednio-tylnej podczas rozwoju. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy, przy czym tylko jedna z izoform zawiera region homeodomeny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HOXA1 (NP_005513.1, 1 a.a. ~ 335 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDNARMNSFLEYPILSSGDSGTCSARAYPSDHRITTFQSCAVSANSCGGDDRFLVGRGVQIGSPHHHHHHHHHHPQPATYQTSGNLGVSYSHSSCGPSYGSQNFSAPYSPYALNQEADVSGGYPQCAPAVYSGNLSSPMVQHHHHHQGYAGGAVGSPQYIHHSYGQEHQSLALATYNNSLSPLHASHQEACRSPASETSSPAQTFDWMKVKRNPPKTGKVGEYGYLGQPNAVRTNFTTKQLTELEKEFHFNKYLTRARRVEIAASLQLNETQVKIWFQNRRMKQKKREKEGLLPISPATPPGNDEKAEESSEKSSSSPCVPSPGSSTSDTLTTSH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1405955-50UG4061835698516