SLW1015/02M
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
50 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1015/02M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
1015/02M
SciLabware
Wysokość
70 mm
śr. zewn.
38 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normami ISO 3819 i DIN 12331
- Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex®
- Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
- Wysoki kształt z wylewką
- Biała podziałka i miejsce do znakowania
Cechy i korzyści
- Zgodność z normami ISO 3819 i DIN 12331
- Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3
- Wysoki kształt z wylewką
- Nadrukowany kod śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Biała podziałka i miejsce do oznaczania
- Podziałki są przybliżone
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)