Kluczowe dokumenty
SAB1404827
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OLFM1 antibody produced in mouse
clone 2E9-1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AMY, NOE1, NOELIN1, OlfA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E9-1A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OLFM1(10439)
Opis ogólny
This gene product shares extensive sequence similarity with the rat neuronal olfactomedin-related ER localized protein. While the exact function of the encoded protein is not known, its abundant expression in brain suggests that it may have an essential role in nerve tissue. Several alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
OLFM1 (AAH00189, 1 a.a. ~ 169 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPGRWRWQRDMHPARKLLSLLFLILMGTELTQNKRENKAEKMGGPESERKTTGEKTLNELPLFCLEAHAGSLALPRMCSPNPNPAVGLCRPAYPQSPSPGAAQTISQSLLERFCMASRREVFLAPGRPGGGWWLCTVAGQMHSFMCTHTHTHAHTGEQIPAEKSQPGPD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Afia Sultana et al.
Experimental neurology, 261, 802-811 (2014-09-15)
Olfactomedin 2 (Olfm2) is a secretory glycoprotein belonging to the family of olfactomedin domain-containing proteins. A previous study has shown that a mutation in OLFM2 is associated with primary open angle glaucoma in Japanese patients. In the present study, we